ENAH5802F440
Enamine
4-[2-(piperidin-4-yl)-1,3-thiazol-4-yl]pyridine dihydrobromide
About This Item
Iupac Name
2-(piperidin-4-yl)-4-(pyridin-4-yl)thiazole dihydrobromide
Inchi Code
1S/C13H15N3S.2BrH/c1-5-14-6-2-10(1)12-9-17-13(16-12)11-3-7-15-8-4-11;;/h1-2,5-6,9,11,15H,3-4,7-8H2;2*1H
Clave InChI
QGKOISBVMZWURU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440873
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)