ENAH5802F42D
Enamine
4-{[3-(2-methylpropyl)phenyl]methyl}piperidine
About This Item
Iupac Name
4-(3-isobutylbenzyl)piperidine
Inchi Code
1S/C16H25N/c1-13(2)10-15-4-3-5-16(12-15)11-14-6-8-17-9-7-14/h3-5,12-14,17H,6-11H2,1-2H3
Clave InChI
WGBMMBKUYHBGTI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438195
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)