Merck
ENAH5802F3E6
Enamine
5-{2-azabicyclo[2.1.1]hexan-5-yl}-1,3-oxazole-4-carboxamide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.67
Número MDL:
Iupac Name
5-(2-azabicyclo[2.1.1]hexan-5-yl)oxazole-4-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11N3O2.ClH/c10-9(13)7-8(14-3-12-7)6-4-1-5(6)11-2-4;/h3-6,11H,1-2H2,(H2,10,13);1H
Clave InChI
JMQWAYJPALVISZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7424735
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7424735
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)