ENAH5802F276
Enamine
7-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-5-amine
About This Item
Iupac Name
7-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-5-amine
Inchi Code
1S/C7H5F3N4/c8-7(9,10)4-1-5(11)14-6(2-4)12-3-13-14/h1-3H,11H2
Clave InChI
KTJSZIIQBXUQMW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7424854
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)