Merck
ENAH5802F180
Enamine
7,8-dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.21
Número MDL:
Iupac Name
7,8-dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C9H11N3/c1-6-3-4-12-8(10)5-11-9(12)7(6)2/h3-5H,10H2,1-2H3
Clave InChI
MVTJEXVJCCLZPN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
87
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444178
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444178
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)