ENAH5802F151
Enamine
1-[(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methyl]cyclopropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-((3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3O.ClH/c1-5-9-6(11-10-5)4-7(8)2-3-7;/h2-4,8H2,1H3;1H
Clave InChI
KHJCJBMRRNJTIL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430962
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430962
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)