ENAH5802F004
Enamine
N,N,6-trimethyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazole-3-sulfonamide
About This Item
Iupac Name
N,N,6-trimethyl-2-oxobenzo[d]thiazole-3(2H)-sulfonamide
Inchi Code
1S/C10H12N2O3S2/c1-7-4-5-8-9(6-7)16-10(13)12(8)17(14,15)11(2)3/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
FLKAUPMNALNEAE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736788
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)