Merck
ENAH5802EFEF
Enamine
propan-2-yl 1-aminocyclobutane-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.67
Número MDL:
Iupac Name
isopropyl 1-aminocyclobutane-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-6(2)11-7(10)8(9)4-3-5-8;/h6H,3-5,9H2,1-2H3;1H
Clave InChI
IKOBVWGZYPDCNR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431817
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431817
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)