Merck
ENAH5802EF8F
Enamine
(5S)-5-[(1H-indol-3-yl)methyl]imidazolidine-2,4-dione
Seleccione un Tamaño
100 MG
190,60 €
250 MG
253,00 €
500 MG
373,90 €
1 G
466,20 €
2.5 G
870,50 €
5 G
1264,40 €
10 G
1853,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7431207-100MG
190,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
190,60 €
250 MG
253,00 €
500 MG
373,90 €
1 G
466,20 €
2.5 G
870,50 €
5 G
1264,40 €
10 G
1853,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.24
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7431207-100MG
190,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
250-251
Iupac Name
5-(1H-indol-3-ylmethyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C12H11N3O2/c16-11-10(14-12(17)15-11)5-7-6-13-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,13,16H,5H2,(H2,14,15,17)
Clave InChI
HKZRHSGDGJZDJR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431207
Melting Point
250-251
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431207
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)