Merck
ENAH5802ED51
Enamine
1-amino-1-ethylurea
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
103.12
Número MDL:
mp
97-103
Iupac Name
1-ethylhydrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C3H9N3O/c1-2-6(5)3(4)7/h2,5H2,1H3,(H2,4,7)
Clave InChI
WFGVMJYASPLBLS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444394
Melting Point
97-103
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444394
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)