Merck
ENAH5802ED34
Enamine
7-benzyl-3-oxa-7-azabicyclo[3.3.1]nonane-9-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
242.32
Número MDL:
Iupac Name
7-benzyl-3-oxa-7-azabicyclo[3.3.1]nonane-9-carbonitrile
Inchi Code
1S/C15H18N2O/c16-6-15-13-8-17(9-14(15)11-18-10-13)7-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13-15H,7-11H2
Clave InChI
PRIFHQKHPSERRU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269532
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269532
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)