ENAH5802ECD9
Enamine
2-(5-methylthiophen-3-yl)acetonitrile
About This Item
Iupac Name
(5-methyl-3-thienyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H7NS/c1-6-4-7(2-3-8)5-9-6/h4-5H,2H2,1H3
Clave InChI
STMUCCWHUNLHJX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204176
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204176
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)