ENAH5802EC3C
Enamine
2-(dimethylphosphoryl)-2-methylpyrrolidine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
dimethyl(2-methylpyrrolidin-2-yl)phosphine oxide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16NOP.ClH/c1-7(10(2,3)9)5-4-6-8-7;/h8H,4-6H2,1-3H3;1H
Clave InChI
VKFNBRLFMUVNKT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355345
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)