Merck
ENAH5802E970
Enamine
tert-butyl 3-amino-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
292.81
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H24N2O3.ClH/c1-12(2,3)18-11(16)15-6-4-13(5-7-15)8-10(14)9-17-13;/h10H,4-9,14H2,1-3H3;1H
Clave InChI
PAXKVHVZRUOSMK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433328
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433328
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)