Merck
ENAH5802E5BE
Enamine
2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}bicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.29
Número MDL:
Iupac Name
2-((tert-butoxycarbonyl)amino)bicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H19NO4/c1-11(2,3)17-10(16)13-8-5-4-7-6-12(7,8)9(14)15/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
Clave InChI
OLDOQXPRLNCEGU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7115022
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7115022
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)