Merck
ENAH5802E4FB
Enamine
methyl 3-tert-butylpyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.73
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-(tert-butyl)pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO2.ClH/c1-9(2,3)10(8(12)13-4)5-6-11-7-10;/h11H,5-7H2,1-4H3;1H
Clave InChI
ZBEPUONPUDXWJU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444252
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444252
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)