Merck
ENAH5802E45A
Enamine
tert-butyl 4-(2-amino-6-chloropyrimidin-4-yl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
313.79
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-amino-6-chloro-4-pyrimidinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H20ClN5O2/c1-13(2,3)21-12(20)19-6-4-18(5-7-19)10-8-9(14)16-11(15)17-10/h8H,4-7H2,1-3H3,(H2,15,16,17)
Clave InChI
WQAJMHUDTWQUCV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3430031
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3430031
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)