Merck
ENAH5802E43A
Enamine
7-bromo-6-chloro-8-fluoro-2,4-dihydro-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
294.46
Número MDL:
Iupac Name
7-bromo-6-chloro-8-fluoro-2H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4(1H)-dione
Inchi Code
1S/C8H2BrClFNO3/c9-4-3(10)1-2-6(5(4)11)12-8(14)15-7(2)13/h1H,(H,12,14)
Clave InChI
RYZIWLXWXYKNQC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355845
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355845
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)