Merck
ENAH5802E3A6
Enamine
4-(5-bromopyridin-2-yl)oxan-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
257.13
Número MDL:
Iupac Name
4-(5-bromopyridin-2-yl)tetrahydro-2H-pyran-4-amine
Inchi Code
1S/C10H13BrN2O/c11-8-1-2-9(13-7-8)10(12)3-5-14-6-4-10/h1-2,7H,3-6,12H2
Clave InChI
UWOJZGDNBZYEMO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3258658
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3258658
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)