ENAH5802E388
Enamine
1-(4-bromophenyl)pyrrolidine-2,4-dione
About This Item
Iupac Name
1-(4-bromophenyl)-2,4-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C10H8BrNO2/c11-7-1-3-8(4-2-7)12-6-9(13)5-10(12)14/h1-6,13-14H
Clave InChI
MGCKHEZXNCNAQB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3250787
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3250787
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)