Merck
ENAH5802E03B
Enamine
2-chloro-6-(difluoromethoxy)benzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.59
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-6-(difluoromethoxy)benzamide
Inchi Code
1S/C8H6ClF2NO2/c9-4-2-1-3-5(14-8(10)11)6(4)7(12)13/h1-3,8H,(H2,12,13)
Clave InChI
PCYYFUJPHMTPHT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427602
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427602
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)