ENAH5802DFE6
Enamine
1-cyclopropylpiperazine-2,3-dione
About This Item
Iupac Name
1-cyclopropylpiperazine-2,3-dione
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c10-6-7(11)9(4-3-8-6)5-1-2-5/h5H,1-4H2,(H,8,10)
Clave InChI
QIUJANYWHBAIDE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6804895
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6804895
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)