Merck
ENAH5802DB76
Enamine
2-(piperidin-1-yl)phenol hydrobromide
Seleccione un Tamaño
100 MG
74,90 €
250 MG
87,90 €
500 MG
112,60 €
1 G
132,10 €
2.5 G
247,80 €
5 G
372,60 €
10 G
531,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7438784-100MG
74,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
74,90 €
250 MG
87,90 €
500 MG
112,60 €
1 G
132,10 €
2.5 G
247,80 €
5 G
372,60 €
10 G
531,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
258.16
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7438784-100MG
74,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(piperidin-1-yl)phenol hydrobromide
Inchi Code
1S/C11H15NO.BrH/c13-11-7-3-2-6-10(11)12-8-4-1-5-9-12;/h2-3,6-7,13H,1,4-5,8-9H2;1H
Clave InChI
WXQUYRFKZUDCOA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438784
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438784
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)