Merck
ENAH5802DB1D
Enamine
1-amino-2-(oxan-3-yl)propan-2-ol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.69
Número MDL:
Iupac Name
1-amino-2-(tetrahydro-2H-pyran-3-yl)propan-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO2.ClH/c1-8(10,6-9)7-3-2-4-11-5-7;/h7,10H,2-6,9H2,1H3;1H
Clave InChI
YLNKNSCCJQHLES-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434076
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434076
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)