ENAH5802DACE
Enamine
(5,5-dimethylpiperidin-3-yl)methanol
About This Item
Iupac Name
(5,5-dimethylpiperidin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-8(2)3-7(5-10)4-9-6-8/h7,9-10H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
SOYCTOBKYIESAT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7253634
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7253634
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)