Merck
ENAH5802DA7C
Enamine
4-amino-3-methoxybutan-1-ol
Seleccione un Tamaño
50 MG
441,50 €
100 MG
633,90 €
250 MG
886,10 €
500 MG
1369,70 €
1 G
1742,80 €
2.5 G
3374,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6288594-50MG
441,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
441,50 €
100 MG
633,90 €
250 MG
886,10 €
500 MG
1369,70 €
1 G
1742,80 €
2.5 G
3374,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
119.16
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6288594-50MG
441,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-amino-3-methoxybutan-1-ol
Inchi Code
1S/C5H13NO2/c1-8-5(4-6)2-3-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3
Clave InChI
LHIBRNSDFBVNGT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6288594
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6288594
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)