Merck
ENAH38A2DA6B
Enamine
tert-butyl N-(2-cyclohexyl-2-hydroxypropyl)carbamate
Seleccione un Tamaño
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1247,50 €
2.5 G
2401,90 €
5 G
3531,60 €
10 G
5213,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7353502-100MG
461,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1247,50 €
2.5 G
2401,90 €
5 G
3531,60 €
10 G
5213,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
257.37
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7353502-100MG
461,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl (2-cyclohexyl-2-hydroxypropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H27NO3/c1-13(2,3)18-12(16)15-10-14(4,17)11-8-6-5-7-9-11/h11,17H,5-10H2,1-4H3,(H,15,16)
Clave InChI
PDVVNDFKCGFSBW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353502
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353502
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)