Merck
ENAH38A2DA2A
Enamine
methyl (1R,3S,5S)-8-oxobicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
182.22
Número MDL:
Iupac Name
methyl (1R,3r,5S)-8-oxobicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H14O3/c1-13-10(12)8-4-6-2-3-7(5-8)9(6)11/h6-8H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8+
Clave InChI
WMZCFOIZQHYOKP-JIGDXULJSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352830
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352830
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)