Merck
ENAH38A2D989
Enamine
6-bromo-1,2,3,5-tetrahydro-4,1-benzoxazepine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.09
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-1,2,3,5-tetrahydrobenzo[e][1,4]oxazepine
Inchi Code
1S/C9H10BrNO/c10-8-2-1-3-9-7(8)6-12-5-4-11-9/h1-3,11H,4-6H2
Clave InChI
RDHYOPABSDSVEL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6767165
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6767165
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)