ENAH38A2D909
Enamine
1,6-diethyl-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-4-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1,6-diethyl-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H15N3O2/c1-4-8-6-9(12(16)17)10-7(3)14-15(5-2)11(10)13-8/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,16,17)
Clave InChI
WECJIZTWHCBWCY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764809
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)