Merck
ENAH38A2D850
Enamine
1-amino-2-cyclohexylpropan-2-ol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.72
Número MDL:
Iupac Name
1-amino-2-cyclohexylpropan-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19NO.ClH/c1-9(11,7-10)8-5-3-2-4-6-8;/h8,11H,2-7,10H2,1H3;1H
Clave InChI
JLBGYGBGCZMFQO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6763352
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6763352
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)