ENAH38A2BF60
Enamine
3-[(oxan-4-yl)methoxy]aniline
About This Item
Iupac Name
3-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C12H17NO2/c13-11-2-1-3-12(8-11)15-9-10-4-6-14-7-5-10/h1-3,8,10H,4-7,9,13H2
Clave InChI
HVZQKDPASDKATD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6439480
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)