Merck
ENAH31552217
Enamine
{3-[(dimethylamino)methyl]-4-fluorophenyl}methanamine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.16
Número MDL:
Iupac Name
1-(5-(aminomethyl)-2-fluorophenyl)-N,N-dimethylmethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15FN2.2ClH/c1-13(2)7-9-5-8(6-12)3-4-10(9)11;;/h3-5H,6-7,12H2,1-2H3;2*1H
Clave InChI
VJPYSASKYQUKGM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740336
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740336
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)