ENAH31552088
Enamine
1-[(1S)-1-(4-fluorophenyl)ethyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6735079-100MG
217,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6735079-100MG
217,90 €
Iupac Name
1-((S)-1-(4-fluorophenyl)ethyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H14FNO3/c1-8(9-2-4-11(14)5-3-9)15-7-10(13(17)18)6-12(15)16/h2-5,8,10H,6-7H2,1H3,(H,17,18)/t8-,10?/m0/s1
Clave InChI
PEAZNJDTYKKTFE-PEHGTWAWSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735079
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)