Merck
ENAH31551B77
Enamine
(1R,2R,6S,7S)-1,7-bis(hydroxymethyl)-10-oxa-4-azatricyclo[5.2.1.0,2,6]decane-3,5-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.22
Número MDL:
Iupac Name
(3aR,4R,7S,7aS)-4,7-bis(hydroxymethyl)hexahydro-1H-4,7-epoxyisoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C10H13NO5/c12-3-9-1-2-10(4-13,16-9)6-5(9)7(14)11-8(6)15/h5-6,12-13H,1-4H2,(H,11,14,15)/t5-,6+,9-,10+
Clave InChI
WRQKMBFOQNLDLI-YUMGAWCOSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731327
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731327
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)