Merck
ENAH315518B3
Enamine
3-[(pyridin-4-yl)methyl]pyrrolidine-2,5-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.2
Número MDL:
Iupac Name
3-(4-pyridinylmethyl)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c13-9-6-8(10(14)12-9)5-7-1-3-11-4-2-7/h1-4,8H,5-6H2,(H,12,13,14)
Clave InChI
NMOPMNNOMHSQAU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3488602
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3488602
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)