Merck
ENAH31551897
Enamine
2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-(cyclohex-3-en-1-yl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.31
Número MDL:
Iupac Name
[(tert-butoxycarbonyl)amino](3-cyclohexen-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10(11(15)16)9-7-5-4-6-8-9/h4-5,9-10H,6-8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)
Clave InChI
XLAHLMUDURLZKM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3247772
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3247772
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)