Merck
ENAH3155160B
Enamine
ethyl 4-cyclopentyl-2,4-dioxobutanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.25
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 4-cyclopentyl-2,4-dioxobutanoate
Inchi Code
1S/C11H16O4/c1-2-15-11(14)10(13)7-9(12)8-5-3-4-6-8/h8H,2-7H2,1H3
Clave InChI
AOYNIBGVQSISLX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199591
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199591
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)