Merck
ENAH315515C2
Enamine
2-chloro-5-(dimethylphosphoryl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.58
Número MDL:
Iupac Name
(6-chloropyridin-3-yl)dimethylphosphine oxide
Inchi Code
1S/C7H9ClNOP/c1-11(2,10)6-3-4-7(8)9-5-6/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
ZZTQPKLPSFPHBL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474099
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474099
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)