Merck
ENAH315515AE
Enamine
3-bromo-5-chloropyridine-2-sulfonyl fluoride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
274.5
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-chloropyridine-2-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H2BrClFNO2S/c6-4-1-3(7)2-9-5(4)12(8,10)11/h1-2H
Clave InChI
BVLDZEKCABLIPR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1584402
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1584402
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)