Merck
ENAH305072B9
Enamine
4-amino-3-(4-methylphenyl)butanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.25
Número MDL:
Iupac Name
4-amino-3-(4-methylphenyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-8-2-4-9(5-3-8)10(7-12)6-11(13)14/h2-5,10H,6-7,12H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
MSZRPURXKHMSFF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1868302
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)