Merck
ENAH305028C1
Enamine
N-[(cyclohex-3-en-1-yl)methyl]hydroxylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
127.19
Número MDL:
Iupac Name
N-(cyclohex-3-en-1-ylmethyl)hydroxylamine
Inchi Code
1S/C7H13NO/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-2,7-9H,3-6H2
Clave InChI
QXIJPYSCFOIYEP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1849105
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)