Merck
ENAH304E4FBF
Enamine
2-fluoro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-6-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.24
Iupac Name
2-fluoro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-6-amine
Inchi Code
1S/C11H14FN/c12-10-5-4-9-7-11(13)3-1-2-8(9)6-10/h4-6,11H,1-3,7,13H2
Clave InChI
GLCMCPVFKRQXNB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1448718
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)