ENAH3048FB68
Enamine
3-{3-iodo-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl}propan-1-ol
About This Item
Iupac Name
3-(3-iodo-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C10H12IN3O/c1-7-9(11)10-12-5-8(3-2-4-15)6-14(10)13-7/h5-6,15H,2-4H2,1H3
Clave InChI
SCBSKTRVPUDMIY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1130130
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)