Merck
ENAH304807DC
Enamine
ethyl 4-amino-2-methyloxane-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.24
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 4-amino-2-methyltetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H17NO3/c1-3-12-8(11)9(2)6-7(10)4-5-13-9/h7H,3-6,10H2,1-2H3
Clave InChI
WIIBTARPPGHYPL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370438
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)