ENAH30479F26
Enamine
3-hexyl-7,8-dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
About This Item
Iupac Name
3-hexyl-7,8-dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C16H20O4/c1-3-4-5-6-7-12-10(2)11-8-9-13(17)14(18)15(11)20-16(12)19/h8-9,17-18H,3-7H2,1-2H3
Clave InChI
PCSMMQGQHGLTOY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303186
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)