Merck
ENAH30479C10
Enamine
6-acetyl-7-hydroxy-3,4,8-trimethyl-2H-chromen-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.26
Número MDL:
Iupac Name
6-acetyl-7-hydroxy-3,4,8-trimethyl-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C14H14O4/c1-6-7(2)14(17)18-13-8(3)12(16)11(9(4)15)5-10(6)13/h5,16H,1-4H3
Clave InChI
HEHXCMGRMMXWKZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302361
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)