ENAH3046A1B5
Enamine
(ethynylsulfanyl)benzene
About This Item
Iupac Name
(ethynylsulfanyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6S/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H
Clave InChI
KTDJFTDAVHPTDO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91542
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)