Merck
ENAH304655D0
Enamine
(2-tert-butyl-1,3-thiazol-4-yl)methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.28
Número MDL:
Iupac Name
(2-tert-butyl-1,3-thiazol-4-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H14N2S/c1-8(2,3)7-10-6(4-9)5-11-7/h5H,4,9H2,1-3H3
Clave InChI
YBQQIYCCZQFERZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
79
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59778
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)