Merck
ENAH30455D31
Enamine
5-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
129.16
Número MDL:
Iupac Name
5-methylproline
Inchi Code
1S/C6H11NO2/c1-4-2-3-5(7-4)6(8)9/h4-5,7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
YNSYWEFVEIFJPZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113707
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)